2-(2-Aminoethoxy)ethanol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
L18897.22
L18897.36
L18897.22EA
38.6
EUR
L18897.22
L18897.36
2-(2-Aminoethoxy)ethanol 98%
2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Purity: 98%
CAS No.: 929-06-6
Molecular Formula: H2NCH2CH2OCH2CH2OH
Formula Weight: 105.14
Flash Point: 127°(260°F)
Refractive Index: 1.4570
Melting Point: -11°
Boiling Point: 125-131°/23mm
Beilstein Reference: 906728
UN No.: 3055
MDL No.: MFCD00008181
Formula:
C₄H₁₁NO₂ Peso molecolare: 105,14 g/mol Punto di ebollizione: 125…131 °C (23 mmHg) Punto di fusione: –11 °C Densità: 1,057 Flash Pt: 127 °C (260 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008181 CAS Number: 929-06-6 EINECS: 213-195-4 UN: 3055 ADR: 8,III |