Stampa…
2-(2-Aminoethoxy)ethanol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
103630010 103631000 103630025
ACRO103630010EA 283 EUR
ACRO103630010 ACRO103631000 ACRO103630025
2-(2-Aminoethoxy)ethanol 98%
2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Formula: C₄H₁₁NO₂
Peso molecolare: 105,14 g/mol
Punto di ebollizione: 218…224 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –12,5 °C
Densità: 1,06 g/cm³
Flash Pt: 127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008181
CAS Number: 929-06-6
EINECS: 213-195-4
UN: 3055
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %