1,4-Butane diisothiocyanate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,4-Butylene diisothiocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 4430-51-7
Molecular Formula: SCN(CH2)4NCS
Formula Weight: 172.27
Odour: Irritating
Melting Point: 30-33°
Boiling Point: 170°/11mm
Beilstein Reference: 1757138
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00041136
Formula:
C₆H₈N₂S₂ Peso molecolare: 172,27 g/mol Punto di ebollizione: 170 °C (11 mmHg) Punto di fusione: 30…33 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041136 CAS Number: 4430-51-7 UN: 2923 ADR: 8,III |