Isotiocianato di etile ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 542-85-8
Molecular Formula: CH3CH2NCS
Formula Weight: 87.14
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.5110
Odour: Pungent
Melting Point: -6°
Boiling Point: 130-132°
Beilstein Reference: 1737705
Merck Reference: 14,3815
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00004820
Formula:
C₃H₅NS Peso molecolare: 87,15 g/mol Punto di ebollizione: 130…132 °C Punto di fusione: –6 °C Densità: 0,995 Flash Pt: 32 °C (89 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004820 CAS Number: 542-85-8 EINECS: 208-831-2 UN: 2929 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,3815 |