Isotiocianato di etile 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
376860050
376860250
376861000
ACRO376860050EA
23.4
EUR
ACRO376860050
ACRO376860250
ACRO376861000
Isotiocianato di etile 96%
Isotiocianato di etile
Formula:
C₃H₅NS Peso molecolare: 87,15 g/mol Punto di ebollizione: 130…132 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –6 °C Densità: 0,995 g/cm³ Flash Pt: 32 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004820 CAS Number: 542-85-8 EINECS: 208-831-2 UN: 3286 ADR: 3,II Merck Index: 13,03848 |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5100 to 1.5140 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |