1-Propyl isothiocyanate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 628-30-8
Molecular Formula: CH3(CH2)2NCS
Formula Weight: 101.17
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.5040
Odour: Pungent
Boiling Point: 152-154°
Beilstein Reference: 1740199
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00004823
Formula:
C₄H₇NS Punto di ebollizione: 152…154 °C Densità: 0,977 Flash Pt: 46 °C (114 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004823 CAS Number: 628-30-8 EINECS: 211-035-8 UN: 2924 ADR: 3,III |