1-Octyl isothiocyanate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 4430-45-9
Molecular Formula: CH3(CH2)7NCS
Formula Weight: 171.31
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.4900
Odour: Pungent
Boiling Point: 124-126°/7mm
Beilstein Reference: 1760783
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041139
Formula:
C₉H₁₇NS Punto di ebollizione: 124…126 °C (7 mmHg) Densità: 0,880 Flash Pt: 69 °C (156 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041139 CAS Number: 4430-45-9 EINECS: 224-625-5 UN: 2922 ADR: 8,III |