1-Hexyl isothiocyanate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 4404-45-9
Molecular Formula: CH3(CH2)5NCS
Formula Weight: 143.25
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4915
Odour: Pungent
Boiling Point: 216°
Beilstein Reference: 1751837
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00014445
Formula:
C₇H₁₃NS Punto di ebollizione: 216 °C Densità: 0,933 Flash Pt: 90 °C (194 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014445 CAS Number: 4404-45-9 EINECS: 224-549-2 UN: 2922 ADR: 8,III |