Stampa…
1-Butyl isothiocyanate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A10935.06 A10935.14 A10935.22
A10935.06EA 39.1 EUR
A10935.06 A10935.14 A10935.22
1-Butyl isothiocyanate ≥98%
1-Butyl isothiocyanate
Purity: 98+% CAS No.: 592-82-5 Molecular Formula: C5H9NS Formula Weight: 115.20 Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.5000 Odour: Pungent Boiling Point: 63-65°/11mm Beilstein Reference: 906839 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004824
Formula: C₅H₉NS
Punto di ebollizione: 63…65 °C (11 mmHg)
Densità: 0,954
Flash Pt: 66 °C (150 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004824
CAS Number: 592-82-5
EINECS: 209-770-4
UN: 2922
ADR: 8,III