Stampa…
Esametilen-1,6-diisocianato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Esametilene diisocianato
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22066.0250 8.22066.1000 8.22066.9025
8.22066.0250EA 58.6 EUR
8.22066.0250 8.22066.1000 8.22066.9025
Esametilen-1,6-diisocianato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Esametilen-1,6-diisocianato
Formula: C₈H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 168,2 g/mol
Punto di ebollizione: 255 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –67 °C
Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002047
CAS Number: 822-06-0
EINECS: 212-485-8
UN: 2281
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -67 °C
Molar Mass 168.2 g/mol
Boiling Point 255 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.007 hPa (20 °C)
Flash Point 130 °C
Refractive Index 1.4525 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 9.5 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 454 °C
Synonyms 1,6-Diisocyanatohexane
Hill Formula C8H12N2O2
Chemical Formula OCN(CH2)6NCO