Esametilen-1,6-diisocianato ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Esametilene diisocianato
confezionato sotto argo
Purity: 98+%
CAS No.: 822-06-0
Molecular Formula: OCN(CH2)6NCO
Formula Weight: 168.19
Flash Point: 130°(266°F)
Physical Form: Liquid, Packaged under argon
Density: 1.05
Refractive Index: 1.4520
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Pungent
Melting Point: -67°
Boiling Point: 255°
Beilstein Reference: 956709
UN No.: 2281
MDL No.: MFCD00002047
Formula:
C₈H₁₂N₂O₂ Peso molecolare: 168,2 g/mol Punto di ebollizione: 255 °C Punto di fusione: –67 °C Densità: 1,05 Flash Pt: 130 °C (266 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002047 CAS Number: 822-06-0 EINECS: 212-485-8 UN: 2281 ADR: 6.1,II |