Stampa…
Esametilen-1,6-diisocianato 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Esametilene diisocianato
115190250 115191000 115190010
ACRO115190250EA 28.1 EUR
ACRO115190250 ACRO115191000 ACRO115190010
Esametilen-1,6-diisocianato 99+%
Esametilen-1,6-diisocianato
Formula: C₈H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 168,2 g/mol
Punto di ebollizione: 255 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –67 °C
Densità: 1,04 g/cm³
Flash Pt: 130 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002047
CAS Number: 822-06-0
EINECS: 212-485-8
UN: 2281
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Stabilizer ≤1 % (Type of stabilizer mentioned on the coa)
Residue after evaporation ≤0.001 %
Free halogens Passes test
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Titrable acid ≤0.0001 meq/g
Titrable base ≤0.0003 meq/g