Stampa…
1,4-Diisocyanatobutane 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tetramethylene diisocyanate
314380010 314380050 314380250
ACRO314380010EA 79.8 EUR
ACRO314380010 ACRO314380050 ACRO314380250
1,4-Diisocyanatobutane 97%
1,4-Diisocyanatobutane
Formula: C₆H₈N₂O₂
Peso molecolare: 140,14 g/mol
Punto di ebollizione: 102…104 °C (14 mmHg)
Punto di fusione: 185…187 °C
Densità: 1,1 g/cm³
Flash Pt: 106 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00075559
CAS Number: 4538-37-8
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %