1,2-Bis(dimethylamino)methane 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
N,N,N',N'-Tetramethylmethylenediamine, N,N,N',N'-Tetramethyldiaminomethane
Purity: 99%
CAS No.: 51-80-9
Molecular Formula: C5H14N2
Formula Weight: 102.18
Flash Point: -12°(10°F)
Refractive Index: 1.4010
Melting Point: -55°
Boiling Point: 83-85°
Beilstein Reference: 1731946
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008328
Formula:
C₅H₁₄N₂ Peso molecolare: 102,18 g/mol Punto di ebollizione: 83…85 °C Punto di fusione: –55 °C Densità: 0,749 Flash Pt: –12 °C (10 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008328 CAS Number: 51-80-9 EINECS: 200-124-7 UN: 2733 ADR: 3,II |