TEMED (N,N,N',N'-Tetrametiletilendiammina) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₆H₁₆N₂ Punto di ebollizione: 120 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –64 °C Densità: 0,7765 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 17 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008335 CAS Number: 110-18-9 EINECS: 203-744-6 UN: 2372 ADR: 3,II |
|
Melting Point | -55 °C |
Molar Mass | 116.21 g/mol |
Boiling Point | 121 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 21 hPa (20 °C) |
Flash Point | 17 °C |
Explosion Limit | 1 - 9 %(V) |
Density | 0.78 g/cm3 (20 °C) |
pH | 8.0 - 8.5 (0.1 g/l, H2O, 20 °C) |
Synonyms | TEMED, TMEDA, 1,2-Bis(dimethylamino)ethane |
Hill Formula | C6H16N2 |
Chemical Formula | (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2 |