TEMED (N,N,N',N'-Tetrametiletilendiammina)
Fornitore: PanReac AppliChem
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Formula:
C₆H₁₆N₂ Peso molecolare: 116.21 g/mol Punto di ebollizione: 120 Punto di fusione: –64 °C Densità: 0.7765 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 17 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008335 CAS Number: 110-18-9 EINECS: 203-744-6 UN: 2372 ADR: 3 II |