TEMED (N,N,N',N'-Tetrametiletilendiammina) 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Purity: 99%
CAS No.: 110-18-9
Molecular Formula: C6H16N2
Formula Weight: 116.21
Flash Point: 18°(62°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.775
Refractive Index: 1.4180
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Unpleasant
Melting Point: -55°
Boiling Point: 120-122°
Beilstein Reference: 1732991
UN No.: 2372
MDL No.: MFCD00008335
Formula:
C₆H₁₆N₂ Peso molecolare: 116,21 g/mol Punto di ebollizione: 120…122 °C Punto di fusione: –55 °C Densità: 0,775 Flash Pt: 18 °C (62 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008335 CAS Number: 110-18-9 EINECS: 203-744-6 UN: 2372 ADR: 3,II |