TEMED (N,N,N',N'-Tetrametiletilendiammina) 99% per biochimica, per elettroforesi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
420580050
420580500
420581000
420585000
420580025
ACRO420580050EA
25.2
EUR
ACRO420580050
ACRO420580500
ACRO420581000
ACRO420585000
ACRO420580025
TEMED (N,N,N',N'-Tetrametiletilendiammina) 99% per biochimica, per elettroforesi
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiammina (TEMED)
Formula:
C₆H₁₆N₂ Punto di ebollizione: 120 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –55 °C Densità: 0,77 g/cm³ Flash Pt: 17 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008335 CAS Number: 110-18-9 EINECS: 203-744-6 UN: 2372 ADR: 3,II |
|
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4169 to 1.4189 (20°C, 589 nm) |
Solubility | (10 % in water) Clear and no haze |
GC | ≥98.5 % |