Stampa…
TEMED (N,N,N',N'-Tetrametiletilendiammina) 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
138450500 138455000 138450025
ACRO138450500EA 29.9 EUR
ACRO138450500 ACRO138455000 ACRO138450025
TEMED (N,N,N',N'-Tetrametiletilendiammina) 99%, extra puro
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiammina (TEMED)
Formula: C₆H₁₆N₂
Punto di ebollizione: 120…122 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –55 °C
Densità: 0,77 g/cm³
Flash Pt: 17 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008335
CAS Number: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4169 to 1.4189 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤100 APHA