Stampa…
Bis(2-idrossetil)-(iminotris)(idrossi metil)metano (BIS-TRIS), Millipore®
Fornitore: Merck
Synonyms: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane (BIS-TRIS), 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03252.0025 1.03252.0250
1.03252.0025EA 48.4 EUR
1.03252.0025 1.03252.0250
Bis(2-idrossetil)-(iminotris)(idrossi metil)metano (BIS-TRIS), Millipore®
Bis(2-idrossetil)-(iminotris)(idrossi metil)metano (BIS-TRIS)
Formula: C₈H₁₉NO₅
Peso molecolare: 209,24 g/mol
Punto di fusione: 102…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002853
CAS Number: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7