Stampa…
Bis(2-idrossetil)-(iminotris)(idrossi metil)metano (BIS-TRIS), Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
391335-1 391335-100
391335-1EA 1300 EUR
391335-1 391335-100
Bis(2-idrossetil)-(iminotris)(idrossi metil)metano (BIS-TRIS), Millipore®
Bis(2-idrossetil)-(iminotris)(idrossi metil)metano (BIS-TRIS)
Formula: C₈H₁₉NO₅
Punto di fusione: 102…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002853
CAS Number: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7