Stampa…
Bis(2-idrossetil)-(iminotris)(idrossi metil)metano (BIS-TRIS) ≥99%, ultrapuro
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane (BIS-TRIS), 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
0715-100GEA 133 EUR
0715-100G 0715-250G 0715-500G 0715-5KG
Bis(2-idrossetil)-(iminotris)(idrossi metil)metano (BIS-TRIS) ≥99%, ultrapuro
Bis(2-idrossetil)-(iminotris)(idrossi metil)metano (BIS-TRIS)
Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH. Universally applicable buffers for biochemistry must be water soluble, not interfere with biological processes.
Formula: C₈H₁₉NO₅
Peso molecolare: 209,24 g/mol
Punto di fusione: 102…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002853
CAS Number: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7
Visualizza i codici
DNasi none detected
RNasi none detected
Punto di fusione 102 – 106 °C
Contenuto d'acqua (KF) ≤1%
pH (1.0%, Acqua) @25°C 8.8 – 9.6
pKa @25 °C 6.45 – 6.65
Proteasi none
Purezza (Titolazione) >99%