Stampa…
Bis(2-idrossetil)-(iminotris)(idrossi metil)metano (BIS-TRIS) 99+% per biochimica
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane (BIS-TRIS), 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
327721000 327725000
ACRO327721000EA 78.3 EUR
ACRO327721000 ACRO327725000
Bis(2-idrossetil)-(iminotris)(idrossi metil)metano (BIS-TRIS) 99+% per biochimica
Bis(2-idrossetil)-(iminotris)(idrossi metil)metano (BIS-TRIS)
Formula: C₈H₁₉NO₅
Peso molecolare: 209,24 g/mol
Punto di fusione: 103…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002853
CAS Number: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Solubility (1.0 M in water at 20°C) Clear colorless
UV at 340 nm A: ≤0.02
pH 8.8 to 11.0 (1 % in water at 25°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Iron (Fe) ≤5 ppm