Bis(2-idrossetil)-(iminotris)(idrossi metil)metano (BIS-TRIS) 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane (BIS-TRIS), 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
168871000
168870025
168875000
ACRO168871000EA
154
EUR
ACRO168871000
ACRO168870025
ACRO168875000
Bis(2-idrossetil)-(iminotris)(idrossi metil)metano (BIS-TRIS) 99+%
Bis(2-idrossetil)-(iminotris)(idrossi metil)metano (BIS-TRIS)
Formula:
C₈H₁₉NO₅ Peso molecolare: 209,24 g/mol Punto di fusione: 103…104 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002853 CAS Number: 6976-37-0 EINECS: 230-237-7 ADR: 8,III |
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1.0 % (K.F.) |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |