Stampa…
Bis(2-idrossetil)-(iminotris)(idrossi metil)metano (BIS-TRIS) 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane (BIS-TRIS), 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
163821000 163820025 163825000
ACRO163821000EA 61.1 EUR
ACRO163821000 ACRO163820025 ACRO163825000
Bis(2-idrossetil)-(iminotris)(idrossi metil)metano (BIS-TRIS) 98%
Bis(2-idrossetil)-(iminotris)(idrossi metil)metano (BIS-TRIS)
Formula: C₈H₁₉NO₅
Peso molecolare: 209,24 g/mol
Punto di fusione: 103…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002853
CAS Number: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %