Stampa…
2-Dietilaminoetanolo 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Diethylamino)-ethanol, N,N,-Diethylethanolamine, N,N-Diethylethanolamine
114330010 114330025 114330100
ACRO114330010EA 29 EUR
ACRO114330010 ACRO114330025 ACRO114330100
2-Dietilaminoetanolo 99%
2-Dietilaminoetanolo
Formula: C₆H₁₅NO
Peso molecolare: 117,19 g/mol
Punto di ebollizione: 161 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 0,88 g/cm³
Flash Pt: 51,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002850
CAS Number: 100-37-8
EINECS: 202-845-2
UN: 2686
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03139
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA