1-Dimetilaminopropan-2-olo 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Dimepranol
Purity: 99%
CAS No.: 108-16-7
Molecular Formula: C5H13NO
Formula Weight: 103.16
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4195
Odour: Amine-like
pH: 11
Melting Point: -85°
Boiling Point: 123-126°
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00004532
Formula:
C₅H₁₃NO Peso molecolare: 103,16 g/mol Punto di ebollizione: 123…126 °C Punto di fusione: –85 °C Densità: 0,85 Flash Pt: 35 °C (95 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004532 CAS Number: 108-16-7 EINECS: 203-556-4 UN: 2734 ADR: 8,II |