Stampa…
1-Dimetilaminopropan-2-olo 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Dimepranol
115870010 115872500
ACRO115870010EA 126 EUR
ACRO115870010 ACRO115872500
1-Dimetilaminopropan-2-olo 99%
1-Dimetilaminopropan-2-olo
Formula: C₅H₁₃NO
Peso molecolare: 103,16 g/mol
Punto di ebollizione: 125…127 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –85 °C
Densità: 0,85 g/cm³
Flash Pt: 26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004532
CAS Number: 108-16-7
EINECS: 203-556-4
UN: 2734
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4183 to 1.4203 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %