N,N,N'-Trimethylethylenediamine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
N,N,N'-trimethylethane-1,2-diamine
Purity: 98%
CAS No.: 142-25-6
Molecular Formula: C5H14N2
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 9°(49°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.804
Refractive Index: 1.4190
Odour: Amine-like
Boiling Point: 116-118°
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00014874
Formula:
C₅H₁₄N₂ Peso molecolare: 102,18 g/mol Punto di ebollizione: 116…118 °C Densità: 0,804 Flash Pt: 9 °C (49 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014874 CAS Number: 142-25-6 EINECS: 205-529-2 UN: 2733 ADR: 3,II |