Stampa…
2-Aminoetildimetilamina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03779.0100 8.03779.9022
8.03779.0100EA 63.8 EUR
8.03779.0100 8.03779.9022
2-Aminoetildimetilamina per sintesi, Sigma-Aldrich®
2-Aminoetildimetilamina
Formula: C₄H₁₂N₂
Punto di ebollizione: ∼106 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 0,804 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008175
CAS Number: 108-00-9
EINECS: 203-541-2
UN: 2733
ADR: 3 (8),II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 88.15 g/mol
Boiling Point 107 - 109 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 29 hPa (20 °C)
Flash Point 12.5 °C
Explosion Limit 1.3 - 10.8 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 11.4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 225 °C