2-Aminoetildimetilamina 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 108-00-9
Molecular Formula: C4H12N2
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 12°(53°F)
Refractive Index: 1.4270
Melting Point:
Formula:
C₄H₁₂N₂ Punto di ebollizione: 107 °C Punto di fusione: < –70 °C Densità: 0,810 Flash Pt: 12 °C (53 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008175 CAS Number: 108-00-9 EINECS: 203-541-2 ADR: 3,II |