Stampa…
2-Aminoetildimetilamina 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
116201000 116200250 116205000
ACRO116201000EA 68.9 EUR
ACRO116201000 ACRO116200250 ACRO116205000
2-Aminoetildimetilamina 99%
2-Aminoetildimetilamina
Formula: C₄H₁₂N₂
Punto di ebollizione: 105,5…107 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 0,8 g/cm³
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008175
CAS Number: 108-00-9
EINECS: 203-541-2
UN: 2734
ADR: 8,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4255 to 1.4275 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
GC ≥98.5 %
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %