Tripropylamine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 102-69-2
Molecular Formula: C9H21N
Formula Weight: 143.27
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.4160
Odour: Amine-like
Melting Point: -93°
Boiling Point: 156°
UN No.: 2260
MDL No.: MFCD00009363
Formula:
C₉H₂₁N Punto di ebollizione: 156 °C Punto di fusione: –93 °C Densità: 0,755 Flash Pt: 34 °C (93 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009363 CAS Number: 102-69-2 EINECS: 203-047-7 UN: 2260 ADR: 3,III |