N,N-Dimethylhexylamine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 4385-04-0
Molecular Formula: CH3(CH2)5N(CH3)2
Formula Weight: 129.25
Flash Point: 33°(92°F)
Refractive Index: 1.4136
Boiling Point: 146-150°
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00009522
Formula:
C₈H₁₉N Punto di ebollizione: 146…150 °C Densità: 0,744 Flash Pt: 33 °C (92 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009522 CAS Number: 4385-04-0 EINECS: 224-491-8 UN: 2733 ADR: 3,III |