Stampa…
N,N-Dimethylhexylamine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
314740050 314740250
ACRO314740050EA 56.7 EUR
ACRO314740050 ACRO314740250
N,N-Dimethylhexylamine 99%
N,N-Dimethylhexylamine
Formula: C₈H₁₉N
Punto di ebollizione: 146…150 °C (760 mmHg)
Densità: 0,744 g/cm³
Flash Pt: 33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009522
CAS Number: 4385-04-0
EINECS: 224-491-8
UN: 2734
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4126 to 1.4146 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %