Stampa…
Trietanolammina ≥99.0% per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Tris-(2-hydroxyethyl)amine, 2,2',2''-Nitrilotriethanol
28746.290EA 130 EUR
28746.290 28746.320
Trietanolammina ≥99.0% per analisi
Trietanolammina
Formula: C₆H₁₅NO₃
Peso molecolare: 149.19 g/mol
Punto di ebollizione: 335.4 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 21.6 °C
Densità: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 179 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002855
CAS Number: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 99.0 %
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 1.120 - 1.130
Solidification point 20 - 22 °C
Diethanolamine Max. 0.5 %
Ethanolamine Max. 0.1 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm