Stampa…
Trietanolammina, EMPLURA®, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22341.5000 8.22341.9026
8.22341.5000EA 157 EUR
8.22341.5000 8.22341.9026
Trietanolammina, EMPLURA®, Supelco®
Trietanolammina
Formula: C₆H₁₅NO₃
Punto di ebollizione: 335,4 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 21,6 °C
Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 179 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002855
CAS Number: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM