Stampa…
Trietanolammina per analisi, Millipore®
Fornitore: Merck
Synonyms: Tris-(2-hydroxyethyl)amine, 2,2',2''-Nitrilotriethanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08379.0250 1.08379.1000 1.08379.9025
1.08379.0250EA 53.1 EUR
1.08379.0250 1.08379.1000 1.08379.9025
Trietanolammina per analisi, Millipore®
Trietanolammina
Formula: C₆H₁₅NO₃
Peso molecolare: 149,19 g/mol
Punto di ebollizione: 335,4 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 21,6 °C
Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 179 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002855
CAS Number: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=53d40d0e56c8683dfbafebfbeba65d9447c1bb55&prid=web&clid=SAPDAM