Trietanolammina, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
7078.1000EA
80.33
EUR
7078.1000
7078.2500
7078.9025
Trietanolammina, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Trietanolammina
Formula:
C₆H₁₅NO₃ Punto di ebollizione: 335,4 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 21,6 °C Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 179 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002855 CAS Number: 102-71-6 EINECS: 203-049-8 Merck Index: 13,09739 |
|
Assay | 99.0 - 103.0 % |
Appearance of solution | passes test |
Density (g/ml) at 25°C | 1.117 - 1.125 |
Iron (Fe) | max. 5 ppm |
Heavy Metals (as Pb) | max. 10 ppm |
Identification | passes test |
Sulfated Ash | max. 0.005 % |
Water (H2O) | max. 0.2 % |