Stampa…
Trietanolammina ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Tris-(2-hydroxyethyl)amine, 2,2',2''-Nitrilotriethanol
L04486.22 L04486.36 L04486.0E
L04486.22EA 23.9 EUR
L04486.22 L04486.36 L04486.0E
Trietanolammina ≥98%
Trietanolammina
Purity: 98+% CAS No.: 102-71-6 Molecular Formula: C6H15NO3 Formula Weight: 149.19 Flash Point: 185°(365°F) Refractive Index: 1.4850 Odour: Ammonia-like Melting Point: 19-21° Boiling Point: 206-207°/15mm Beilstein Reference: 1699263 Merck Reference: 14,9665 MDL No.: MFCD00002855
Formula: C₆H₁₅NO₃
Peso molecolare: 149.19 g/mol
Punto di ebollizione: 206…207 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 19…21 °C
Densità: 1.124
Flash Pt: 185 °C (365 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002855
CAS Number: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM