Stampa…
Trietanolammina 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Tris-(2-hydroxyethyl)amine, 2,2',2''-Nitrilotriethanol
139560010 139560025 139560251 139561000
ACRO139560010EA 64.8 EUR
ACRO139560010 ACRO139560025 ACRO139560251 ACRO139561000
Trietanolammina 97%
Trietanolammina
Formula: C₆H₁₅NO₃
Peso molecolare: 149.19 g/mol
Punto di ebollizione: 360 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 21 °C
Densità: 1.1245 g/cm³
Flash Pt: 190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002855
CAS Number: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4860 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤50 APHA