Stampa…
N,N-Dimetilformammide dimetil acetale ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,1-Dimethoxytrimethylamine, Esterate M, N,N-Dimethylformamide Dimethyl Acetal, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethylamine, DMF-DMA
A15350.22 A15350.14 A15350.36
A15350.22EA 151 EUR
A15350.22 A15350.14 A15350.36
N,N-Dimetilformammide dimetil acetale ≥97%
N,N-Dimetilformammide dimetil acetale
Purity: 97% CAS No.: 4637-24-5 Molecular Formula: (CH3)2NCH(OCH3)2 Formula Weight: 119.16 Flash Point: 7°(45°F) Refractive Index: 1.3972 Melting Point: -85° Boiling Point: 102-104° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008482
Formula: C₅H₁₃NO₂
Peso molecolare: 119,16 g/mol
Punto di ebollizione: 102…104 °C
Punto di fusione: –85 °C
Densità: 0,897
Flash Pt: 7 °C (45 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008482
CAS Number: 4637-24-5
EINECS: 225-063-3
ADR: 3,II