Stampa…
N,N-Dimetilformammide dimetil acetale ca. 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
161251000 161255000 161250250
ACRO161251000EA 200 EUR
ACRO161251000 ACRO161255000 ACRO161250250
N,N-Dimetilformammide dimetil acetale ca. 97%
N,N-Dimetilformammide dimetil acetale
Formula: C₅H₁₃NO₂
Punto di ebollizione: 102 °C (1013 hPa)
Densità: 0,89 g/cm³
Flash Pt: 7 °C
MDL Number: MFCD00008482
CAS Number: 4637-24-5
EINECS: 225-063-3
UN: 1993
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -53° to -63° (20°C, 589 nm) (c=0.5, CHCl3)