N,N-Dimethylformamide diethyl acetal 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 95%
CAS No.: 1188-33-6
Molecular Formula: (CH3)2NCH(OCH2CH3)2
Formula Weight: 147.22
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.3990
Boiling Point: 134-136°
Beilstein Reference: 741889
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009227
Formula:
C₇H₁₇NO₂ Punto di ebollizione: 134…136 °C Densità: 0,859 Flash Pt: 17 °C (62 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009227 CAS Number: 1188-33-6 EINECS: 214-707-9 ADR: 3,II |