Stampa…
N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal tech. 90%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,1-Bis(1,1-dimethylethoxy)-N,N,N-trimethylamine, 1,1-Di-tert-butoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Di-tert-butoxytrimethylamine
L00431.06 L00431.14
L00431.06EA 96.4 EUR
L00431.06 L00431.14
N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal tech. 90%, grado tecnico
N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal
Purity: 90% CAS No.: 36805-97-7 Molecular Formula: C11H25NO2 Formula Weight: 203.33 Flash Point: 33°(91°F) Refractive Index: 1.4120 Boiling Point: 75-77°/12mm Beilstein Reference: 969629 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00015002
Formula: C₁₁H₂₅NO₂
Peso molecolare: 203,32 g/mol
Punto di ebollizione: 75…77 °C (12 mmHg)
Densità: 0,850
Flash Pt: 33 °C (91 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015002
CAS Number: 36805-97-7
EINECS: 253-222-7
UN: 1993
ADR: 3,III