N,N-Dimethylformamide dipropyl acetal ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 6006-65-1
Molecular Formula: C9H21NO2
Formula Weight: 175.27
Flash Point: 46°(115°F)
Refractive Index: 1.4088
Boiling Point: 67-68°/14mm
Beilstein Reference: 1098524
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009374
Formula:
C₉H₂₁NO₂ Punto di ebollizione: 67…68 °C (14 mmHg) Densità: 0,854 Flash Pt: 46 °C (115 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009374 CAS Number: 6006-65-1 EINECS: 227-855-4 ADR: 3,III |