Stampa…
Acido iodoacetico 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
122280250 122280500 122281000
ACRO122280250EA 72.8 EUR
ACRO122280250 ACRO122280500 ACRO122281000
Acido iodoacetico 97%
Acido iodoacetico
Formula: C₂H₃IO₂
Punto di ebollizione: 262 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 79…83 °C
Densità: 2,2694 g/cm³ (85 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002685
CAS Number: 64-69-7
EINECS: 200-590-1
UN: 2923
ADR: 8,I
Merck Index: 13,05047
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange-brown Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 83 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %