Stampa…
Iodoacetamide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 2-Iodoacetamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04744.0025 8.04744.0100 8.04744.1000 8.04744.2500
8.04744.0025EA 76.8 EUR
8.04744.0025 8.04744.0100 8.04744.1000 8.04744.2500
Iodoacetamide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Iodoacetamide
Formula: ICH₂CONH₂
Peso molecolare: 184,96 g/mol
Punto di ebollizione: 266 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 91…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008028
CAS Number: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 91 - 94 °C
Molar Mass 184.96 g/mol
Hill Formula C2H4INO
Chemical Formula ICH2CONH2