Stampa…
Iodoacetamide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Iodoacetamide
122270050 122270250 122271000 122275000
ACRO122270050EA 30.5 EUR
ACRO122270050 ACRO122270250 ACRO122271000 ACRO122275000
Iodoacetamide 98%
Iodoacetamide
Formula: ICH₂CONH₂
Peso molecolare: 184,96 g/mol
Punto di ebollizione: 266 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: >90 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008028
CAS Number: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
UN: 2923
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥90 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex I)