Stampa…
Iodoacetonitrile 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
122290050 122290250
ACRO122290050EA 102 EUR
ACRO122290050 ACRO122290250
Iodoacetonitrile 95%
Iodoacetonitrile
Formula: C₂H₂IN
Punto di ebollizione: 182…184 °C (720 mmHg)
Densità: 2,3 g/cm³
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001886
CAS Number: 624-75-9
EINECS: 210-860-0
UN: 3276
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %